重要文件
GF75157049
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
foil, 50 x 50mm, 0.2mm thickness, annealed
同義詞:
NI040240
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
foil (annealed)
製造商/商標名
Goodfellow 751-570-49
尺寸 × 厚度
50 mm × 50 mm × 0.2 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律資訊
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)