Key Documents
GF74558559
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
1000mm rod, 3.2mm diameter
同義詞:
FE047905
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 745-585-59
長度 × 直徑
1000 mm × 3.2 mm