文件
GF74437803
lump, 5 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.9999%
同義詞:
SB006120
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Sb
CAS號碼:
分子量::
121.76
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141704
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9999%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 744-378-03
電阻
41.7 μΩ-cm
重量
50 g
塊最大尺寸
5 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
密度
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChI 密鑰
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3