化驗
99.2%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 722-467-19
電阻係數
40 μΩ-cm, 20°C
重量
200 g
塊最大尺寸
8 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
密度
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI 密鑰
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N