文件
GF71705842
Alumina
tube, outside diameter 15 mm, length 100 mm, wall thickness 2.5 mm
同義詞:
AL607290
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 717-058-42
長度
100 mm
外徑
15 mm
壁厚
2.5 mm