重要文件
GF69667060
Tin-silver alloy, Sn96Ag4
5m wire, 1.0mm diameter, as drawn
同義詞:
SN175150
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 696-670-60
長度 × 直徑
5 m × 1.0 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)