Key Documents
GF68505048
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8%, thickness 0.025 mm, length 0.5 m, coil width 25 mm
同義詞:
NI800250
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 685-050-48
長度
0.5 m
線圈寬度
25 mm
厚度
0.025 mm