文件
GF68491222
nut, size m4, length 25 pcs, style hexagonal
同義詞:
宽度
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
W
CAS號碼:
分子量::
183.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
31161727
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
包裝
pkg of 25
製造商/商標名
Goodfellow 684-912-22
電阻係數
4.9 μΩ-cm, 20°C
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[W]
InChI
1S/W
InChI 密鑰
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N