重要文件
GF67388912
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 150 x 150mm, 0.125mm thickness, hard
同義詞:
FE200280
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
foil (temper hard)
製造商/商標名
Goodfellow 673-889-12
尺寸 × 厚度
150 mm × 150 mm × 0.125 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)