重要文件
GF66491051
氟化镁
lump, 5 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.99%
同義詞:
MG516100
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.23
化驗
99.99%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 664-910-51
重量
50 g
塊最大尺寸
5 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)