重要文件
GF60779638
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 50 x 50mm, 0.05mm thickness, half hard, light tight (lt)
同義詞:
CU070300
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
31152304
NACRES:
NA.23
描述
light tight (lt)
形狀
foil (half hard)
製造商/商標名
Goodfellow 607-796-38
尺寸 × 厚度
50 mm × 50 mm × 0.05 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)