重要文件
GF58251887
rod, 10.0 mm diameter, length 200 mm, high purity 99.99+%
同義詞:
ZN007930
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Zn
CAS號碼:
分子量::
65.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141750
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
1 mmHg ( 487 °C)
化驗
≥99.99%
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 582-518-87
電阻係數
5.8 μΩ-cm, 20°C
長度
200 mm
直徑
10.0 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI 密鑰
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)