重要文件
GF57609883
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 2m coil, 0.3mm thickness, annealed
同義詞:
FA140300
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
annealed
foil (coil)
製造商/商標名
Goodfellow 576-098-83
尺寸 × 厚度
2 m × 0.3 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)