重要文件
GF57570105
聚丙烯
(PP), tube, outside diameter 50mm, L 100 mm, wall thickness 1.1 mm
同義詞:
PP307500
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 575-701-05
長度
100 mm
壁厚
1.1 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)