重要文件
GF56629042
聚醚酰亚胺
(PEI), film, thickness 0.05 mm, size 600 × 600 mm, clear amber
同義詞:
EI311050
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 566-290-42
尺寸
600 × 600 mm
厚度
0.05 mm
顏色
clear amber
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)