重要文件
GF52364640
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.999%
同義詞:
BI006111
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Bi
CAS號碼:
分子量::
208.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141706
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.999%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 523-646-40
電阻係數
129 μΩ-cm, 20°C
重量
50 g
塊最大尺寸
10 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
密度
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI 密鑰
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)