文件
GF50759163
wire, 0.38 mm diameter, length 0.1 m, purity 99.99%
同義詞:
PT005143
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Pt
CAS號碼:
分子量::
195.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141734
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.99%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 507-591-63
電阻係數
10.6 μΩ-cm, 20°C
長度
0.1 m
直徑
0.38 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI 密鑰
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N