重要文件
GF49299069
powder, 6-8 μm mean particle size, weight 1000 g, purity 99.+%
同義詞:
FE006041
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Fe
CAS號碼:
分子量::
55.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141721
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.0%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 492-990-69
電阻係數
9.71 μΩ-cm
重量
1000 g
平均粒徑
6-8 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI 密鑰
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)