文件
GF47907467
wire reel, 5m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.999%
同義詞:
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
In
CAS號碼:
分子量::
114.82
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141719
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 25 °C)
化驗
99.999%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 479-074-67
電阻係數
8.37 μΩ-cm
長度 × 直徑
5 m × 0.5 mm
mp
156.6 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[In]
InChI
1S/In
InChI 密鑰
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
[Scintigraphy with indium 111-labeled blood platelets].
C Kessler et al.
Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 109(48), 1853-1859 (1984-11-30)
The significance of chromosomal aberrations in indium-111-labeled lymphocytes.
M L Thakur et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 25(8), 922-927 (1984-08-01)
Indium-111 imaging in osteomyelitis and neuroarthropathy. Review and case report.
L M Techner et al.
Journal of the American Podiatric Medical Association, 76(1), 23-29 (1986-01-01)
Methodologic and basic aspects of indium-111 platelets.
J H Joist et al.
Seminars in thrombosis and hemostasis, 9(2), 86-99 (1983-04-01)
New generation of palladium-indium-silver dental cast alloys: a review.
M L Malhotra
Trends & techniques in the contemporary dental laboratory, 9(4), 65-68 (1992-05-01)