Key Documents
GF46852746
wire, 0.75 mm diameter, length 0.5 m, purity 99.95%
同義詞:
AU005165
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Au
CAS號碼:
分子量::
196.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141717
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.95%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 468-527-46
電阻係數
2.05 μΩ-cm, 0°C
長度
0.5 m
直徑
0.75 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Au]
InChI
1S/Au
InChI 密鑰
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N