文件
GF45691465
碳化铬
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99%
同義詞:
CR516010
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 456-914-65
重量
50 g
零件最大尺寸
45 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3