重要文件
GF43873320
镍/铁
tube, Ni52%/Fe 48%, outside diameter 9.55 mm, length 100 mm, wall thickness 0.275 mm
同義詞:
NI197750
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 438-733-20
長度
100 mm
外徑
9.55 mm
壁厚
0.275 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)