重要文件
GF43369779
不锈钢-AISI 304 合金,FeCr18Ni10
foil, 150 x 150mm, 0.25mm thickness, annealed
同義詞:
FE220322
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
foil (annealed)
製造商/商標名
Goodfellow 433-697-79
尺寸 × 厚度
150 mm × 150 mm × 0.25 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Goodfellow产品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)