文件
GF40868567
foil, thickness 0.8 mm, size 100 × 100 mm, purity 99%
同義詞:
NI000589
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Ni
CAS號碼:
分子量::
58.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141729
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 408-685-67
電阻係數
6.97 μΩ-cm, 20°C
尺寸
100 × 100 mm
厚度
0.8 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI 密鑰
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1