重要文件
GF40281050
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 10mm disks, 0.025mm thickness
同義詞:
NI030240
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
foil (disc)
製造商/商標名
Goodfellow 402-810-50
直徑× 厚度
10 mm × 0.025 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)