重要文件
GF39528063
foil, thickness 0.0125 mm, size 267 × 300 mm, purity 99.9%
同義詞:
MO000205
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Mo
CAS號碼:
分子量::
95.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141727
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 395-280-63
電阻係數
5.0 μΩ-cm, 20°C
尺寸
267 × 300 mm
厚度
0.0125 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
密度
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI 密鑰
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)