重要文件
GF36156618
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 500 x 500mm, 1.0mm thickness, annealed
同義詞:
FA140500
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
foil (annealed)
製造商/商標名
Goodfellow 361-566-18
尺寸 × 厚度
500 mm × 500 mm × 1.0 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)