重要文件
GF34521285
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 3 mm nominal granule size, weight 2000 g, grade topas 5013l-10
同義詞:
ET356301
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
granular
製造商/商標名
Goodfellow 345-212-85
重量
2000 g
標稱粒徑
3 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)