重要文件
GF34173884
Monel® alloy 400
foil, Ni 65%/Cu 33%/Fe 2, thickness 0.3 mm, 15 mm diameter, temper annealed
同義詞:
NI110380
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 341-738-84
直徑
15 mm
15 mm
厚度
0.3 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)