重要文件
GF33884343
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 100 x 100mm, 0.25mm thickness, annealed
同義詞:
FE040300
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
foil (annealed)
製造商/商標名
Goodfellow 338-843-43
尺寸 × 厚度
100 mm × 100 mm × 0.25 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)