重要文件
GF33034610
rod, 12.7 mm diameter, length 200 mm, purity 99%
同義詞:
LI007915
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Li
CAS號碼:
分子量::
6.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 330-346-10
電阻係數
9.446 μΩ-cm, 20°C
長度
200 mm
直徑
12.7 mm
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
密度
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Li]
InChI
1S/Li
InChI 密鑰
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2