化驗
99.95%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 321-514-51
電阻係數
12.7 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
塊最大尺寸
25 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
密度
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChI 密鑰
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N