文件
GF31317645
lump, 2 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.98%
同義詞:
ZN006100
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Zn
CAS號碼:
分子量::
65.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141750
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
1 mmHg ( 487 °C)
化驗
99.98%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 313-176-45
電阻係數
5.8 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
塊最大尺寸
2 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI 密鑰
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3