重要文件
GF31166142
lump, 5 mm max. lump size, weight 200 g, high purity 99.995%
同義詞:
SN006101
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Sn
CAS號碼:
分子量::
118.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141745
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.995%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 311-661-42
電阻係數
11 μΩ-cm, 20°C
重量
200 g
塊最大尺寸
5 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
密度
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI 密鑰
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)