蒸汽壓力
8 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.7%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 295-097-68
電阻係數
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
零件最大尺寸
45 μm
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
密度
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[V]
InChI
1S/V
InChI 密鑰
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3