化驗
97%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 291-696-25
電阻係數
29.6 μΩ-cm, 0°C
直徑× 厚度
6 mm × 0.14 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
密度
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI 密鑰
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N