化驗
99.9%
形狀
powder
自燃溫度
1400 °F
製造商/商標名
Goodfellow 290-600-18
電阻係數
2.6548 μΩ-cm
重量
2000 g
零件最大尺寸
60 μm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Al]
InChI
1S/Al
InChI 密鑰
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water