重要文件
GF28718051
氮化硼
rod, 12.7 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
同義詞:
B 607920
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 287-180-51
長度
25 mm
直徑
12.7 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)