文件
GF28214827
foil, thickness 0.05 mm, length 0.2 m, coil width 4 mm
同義詞:
AU000343
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Au
CAS號碼:
分子量::
196.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141717
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 282-148-27
電阻係數
2.05 μΩ-cm, 0°C
長度
0.2 m
線圈寬度
4 mm
厚度
0.05 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Au]
InChI
1S/Au
InChI 密鑰
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N