化驗
99.9%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 268-501-91
電阻係數
13-16 μΩ-cm, 20°C
尺寸
150 × 150 mm
厚度
0.15 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
密度
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI 密鑰
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N