化驗
99.9%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 256-003-28
電阻係數
1.673 μΩ-cm, 20°C
直徑
6 mm
6 mm
厚度
0.1 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI 密鑰
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2