Key Documents
GF25240081
Aluminum nickelide
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g
同義詞:
AL706010
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 252-400-81
重量
100 g
零件最大尺寸
150 μm