重要文件
GF23296147
Lead-selenium alloy, Pb99Se1
granule, 5mm nominal granule size, alloy pre-cursor, 50g
同義詞:
PB106300
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
granular
製造商/商標名
Goodfellow 232-961-47
重量
50 g
標稱粒徑
5 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)