重要文件
GF23267303
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.015 mm, 6 mm diameter, temper as rolled
同義詞:
CU070271
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
31152304
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 232-673-03
直徑
6 mm
6 mm
厚度
0.015 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)