重要文件
GF23075186
foil, thickness 0.1 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
同義詞:
ND000210
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Nd
CAS號碼:
分子量::
144.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141609
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 230-751-86
電阻係數
64.0 μΩ-cm, 20°C
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.1 mm
bp
3074 °C (lit.)
mp
1021 °C (lit.)
密度
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Nd]
InChI
1S/Nd
InChI 密鑰
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)