重要文件
GF22835897
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 6.35 mm, L 500 mm, natural
同義詞:
ME317910
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 228-358-97
長度
500 mm
直徑
6.35 mm
顏色
natural
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)