重要文件
GF22399915
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 4mm disks, 0.38mm thickness, annealed
同義詞:
CU070475
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.23
形狀
annealed
foil (disks)
製造商/商標名
Goodfellow 223-999-15
尺寸 × 厚度
4 mm × 0.38 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)