重要文件
GF21616275
foil, thickness 0.1 mm, length 20 m, coil width 1.5 mm
同義詞:
CU000551
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Cu
CAS號碼:
分子量::
63.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141711
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 216-162-75
電阻係數
1.673 μΩ-cm, 20°C
長度
20 m
線圈寬度
1.5 mm
厚度
0.1 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI 密鑰
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)