重要文件
GF20735153
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.25 mm, length 0.5 m, coil width 50 mm
同義詞:
FE020277
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 207-351-53
長度
0.5 m
線圈寬度
50 mm
厚度
0.25 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)