文件
GF19302768
wire reel, 25m, diameter 0.125mm, annealed, 99.9%
同義詞:
铌, 钶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Nb
CAS號碼:
分子量::
92.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141730
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.90%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 193-027-68
電阻係數
13-16 μΩ-cm, 20°C
長度 × 直徑
25 m × 0.125 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
密度
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI 密鑰
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N